Learn More
Cloruro de palmitoil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10013690 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
100 ml
2.50 litro
5 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10013690 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10731161 5 mL Glass bottle 5 ml
10668021 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10217463 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10013690 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 304295000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 112-67-4 | C16H31ClO | 274.88 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-67-4
Número MDL MFCD00000742
Clave InChI ARBOVOVUTSQWSS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo palmitoyl chloride, palmitic acid chloride, palmitoylchloride, unii-7642r2josb, hexadecanoyl-chloride, palm acetyl chlorine 14 acetyl chlorine, hexadecanoic acid, chloride, palmitic chloride, hexadecanoylchloride, n-hexadecanoyl chloride
PubChem CID 8206
Nombre IUPAC cloruro de hexadecanoilo
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palmitoyl chloride
Nombre de nota 98%
Acidez 1% max. (as palmitic acid)
Punto de fusión 9.0°C to 14.0°C
Densidad 0.9000g/mL
Punto de ebullición 199.0°C (2.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 160°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C16H31ClO
Fórmula lineal CH3(CH2)14COCl
Índice de refracción 1.4510 to 1.4530
Cantidad 500 mL
Beilstein 02, 374
Gravedad específica 0.9
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in ether,decomposes in alcohol
Peso molecular (g/mol) 274.88
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.88
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido