Learn More
Ácido palmitoleico, TRC
Código de producto. 30133742
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133742 250 mg 250 miligramos
30136529 1 g 1 g
30004504 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133742 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP144900250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 373-49-9
Fórmula molecular C16 H30 O2
Peso molecular (g/mol) 254.41
Sinónimo 9-Hexadecenoic acid, (9Z)- (9CI, ACI), (9Z)-9-Hexadecenoic acid (ACI), 9-Hexadecenoic acid, (Z)- (8CI), Palmitoleic acid (7CI), (Z)-9-Hexadecenoic acid, (Z)-Hexadec-9-enoic acid, 9-cis-Hexadecenoic acid, 9-Hexadecenoic acid, 9Z-Hexadecenoic acid, C16:1, cis-9-Hexadecenoic acid, cis-Palmitoleic acid, cis-δ9-Hexadecenoic acid, Oleopalmitic acid, Zoomeric acid
Nombre IUPAC Ácido (Z)-hexadec-9-enoico
SMILES CCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palmitoleic acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h7-8H,2-6,9-15H2,1H3,(H,17,18)/b8-7-
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.2246
Porcentaje de pureza >95%