Learn More
Palmitoleic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16429356
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16429356 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16429356 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYW011873
MedChemExpress Palmitoleic acid, a composition of fatty acid, is implicated in the prevention of death from cerebrovascular disorders in SHRSP rats.
Palmitoleic acid, a composition of fatty acid, is implicated in the prevention of death from cerebrovascular disorders in SHRSP rats.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palmitoleic acid
CAS 373-49-9
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H30O2
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (393.07 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCCCCC/C=C\CCCCCCCC(O)=O
Peso molecular (g/mol) 254.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.41
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Liquid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation