Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido palmitoleico, 99 %
Código de producto. 10166943 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10166943 5 g Frasco de vidrio 5 g
10743614 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10331693 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10166943 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 376910050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 373-49-9 | C16H30O2 | 254.41 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 373-49-9
Fórmula molecular C16H30O2
Peso molecular (g/mol) 254.41
Número MDL MFCD00004437
Clave InChI SECPZKHBENQXJG-FPLPWBNLSA-N
Sinónimo palmitoleic acid, cis-9-hexadecenoic acid, z-hexadec-9-enoic acid, 9-cis-hexadecenoic acid, zoomaric acid, z-9-hexadecenoic acid, 9z-hexadecenoic acid, palmitolinoleic acid, cis-palmitoleic acid, zoomeric acid
PubChem CID 445638
ChEBI CHEBI:28716
Nombre IUPAC Ácido (Z)-hexadec-9-enoico
SMILES CCCCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palmitoleic acid
Punto de fusión 0.5°C
Densidad 0.8940g/mL
Punto de ebullición 162.0°C (0.6 mmHg)
Temperatura de inflamación 62°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4570 to 1.4590
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.894
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.41
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Palmitoleic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.