Learn More
Palmitodiolein, MedChemExpress
Código de producto. 16470877
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16470877 50 mg 50 miligramos
16454578 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16470877 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112132
MedChemExpress Palmitodiolein (Triglyceride POO) is a triacylglycerol which is present in vegetable oils.
Palmitodiolein (Triglyceride POO) is a triacylglycerol which is present in vegetable oils.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palmitodiolein
Forma física Liquid
CAS 2190-30-9
Color Colorless
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C55H102O6
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Sinónimo Triglyceride POO Glycerol dioleate palmitate 1,2-Dioleoyl-3-palmitoylglycerol
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (116.36 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(OCC(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 859.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 859.39
Porcentaje de pureza 98.0%