Learn More
Ácido Palmítico, TRC
Código de producto. 30011587
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30011587 10 g 10 g
30006942 25 g 25 g
30011006 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011587 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP14450010G
 Artículo restringido
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57-10-3
Fórmula molecular C16 H32 O2
Peso molecular (g/mol) 256.42
Sinónimo Palmitic acid, Hexadecanoic acid, Palmitic acid (7CI,8CI), 1-Pentadecanecarboxylic acid, A 1600, Cetylic acid, Edenor C 16-98-100, Edenor C16, Emersol 143, FA 1695, Hydrofol Acid 1690, Hystrene 9016, Imex C 1498, Kortacid 1695, Kortacid 1698, Loxiol EP 278, Lunac P 95, Lunac P 95KC, Lunac P 98, NAA 160, NSC 5030, Neo-Fat 16, PA 900, Palmac 98-16, Palmitinic acid, Pentadecanecarboxylic acid, Prifac 2960, Pristerene 4934, V 1695, n-Hexadecanoic acid, n-Hexadecoic acid
Nombre IUPAC ácido hexadecanoico
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palmitic Acid
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.2402
Porcentaje de pureza >95%