Learn More
Ácido palmítico, sal sódica, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10393372 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10393372 5 g Frasco de vidrio 5 g
10289890 25 g Frasco de vidrio 25 g
10045403 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10393372 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 416700050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.00€
    87.65€ / 5 g
    Ahorro 15.35€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
CAS: 408-35-5 | C16H31NaO2 | 278.4 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 408-35-5
Fórmula molecular C16H31NaO2
Peso molecular (g/mol) 278.4
Número MDL MFCD00002749
Clave InChI GGXKEBACDBNFAF-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium palmitate, palmitic acid sodium salt, hexadecanoic acid, sodium salt, sodium hexadecanoate, palmitic acid, sodium salt, sodium pentadecanecarboxylate, unii-jq43kp6296, hsdb 759, hexadecanoic acid sodium salt, hexadecanoic acid,sodium salt 1:1
PubChem CID 2735111
Nombre IUPAC sodio; hexadecanoato
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Na+]
Specifications
Nombre del producto químico o material Palmitic acid, sodium salt
Color Blanco
Pérdida por secado 2% max. (110°C, 4 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)14COONa
Cantidad 5 g
Beilstein 02,III,94
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.4
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo