Learn More
Ácido palmítico, Mikromol™
Código de producto. 17949564
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17949564 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17949564 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0704.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido palmítico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palmitic Acid
CAS 57-10-3
Nombres de analitos o componentes Palmitic Acid
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C16 H32 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Palmitic acid, Hexadecanoic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Nombre IUPAC ácido hexadecanoico
Peso molecular (g/mol) 256.42
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 256,2402 g/mol