Learn More
Ácido Palmítico Metilamida, TRC
Código de producto. 30410742
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30410742 1 g -
30422393 250 mg -
30426759 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30410742 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP1445081G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7388-58-1
Fórmula molecular C17H35NO
Peso molecular (g/mol) 269.47
Sinónimo N-Methyl-hexadecanamide, N-Methylhexadecanamide, N-Methylpalmitamide
Nombre IUPAC N-metilhexadecanamida
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palmitic Acid Methylamide
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C17H35NO/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(19)18-2/h3-16H2,1-2H3,(H,18,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.2719