Learn More
Palmitic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16491518
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16491518 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 16491518 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0830
 Artículo restringido
MedChemExpress Palmitic acid is a long-chain saturated fatty acid commonly found in both animals and plants. PA can induce the expression of glucose-regulated protein 78 (GRP78) and CCAAT/enhancer binding protein homologous protein (CHOP) in in mouse granulosa cells.
Palmitic acid is a long-chain saturated fatty acid commonly found in both animals and plants. PA can induce the expression of glucose-regulated protein 78 (GRP78) and CCAAT/enhancer binding protein homologous protein (CHOP) in in mouse granulosa cells.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palmitic acid
CAS 57-10-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H32O2
Cantidad 5 g
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (389.99 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Peso molecular (g/mol) 256.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.42
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death