Learn More
Ácido palmítico, LoGiCal
Código de producto. 30463030
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30463030 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463030 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0704.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Palmitic Acid
CAS 57-10-3
Nombres de analitos o componentes Palmitic Acid
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C16 H32 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Palmitic acid, Hexadecanoic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Nombre IUPAC ácido hexadecanoico
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 256.42
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 256,2402 g/mol