Learn More
Éster glicidílico del ácido palmítico 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30321622
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30321622 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30321622 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA15843130AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycidyl Palmitate
CAS 7501-44-2
Nombres de analitos o componentes Glycidyl Palmitate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H36 O3
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C19H36O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(20)22-17-18-16-21-18/h18H,2-17H2,1H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC1CO1
Nombre IUPAC Hexadecanoato de oxiran-2-ilmetilo
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 312.49
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.2664 g/mol