Learn More
Ácido Palmítico-d4, TRC
Código de producto. 30410646
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30410646 50 mg 50 miligramos
30421554 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30410646 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP14450250MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75736-47-9
Fórmula molecular C16 D4 H28 O2
Peso molecular (g/mol) 260.449
Sinónimo Hexadecanoic-5,5,6,6-d4 acid (9CI), Hexadecanoic-5,5,6,6-D4 acid, [5,5,6,6-2H4]Hexadecanoic acid, Hexadecanoic acid-5,5,6,6-d4, Palmitic-5,5,6,6-d4 acid, Palmitic acid-5,5,6,6-d4
Nombre IUPAC Ácido 5,5,6,6-tetradeuteriohexadecanónico
SMILES [2H]C([2H])(CCCCCCCCCC)C([2H])([2H])CCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palmitic Acid-d4
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i11D2,12D2
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.265