Learn More
Ácido palmítico-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Palmitic Acid-d3 |
| CAS | 75736-53-7 |
| Fórmula molecular | C16 D3 H29 O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Hexadecanoic-16,16,16-d3 acid (9CI','ACI), [16,16,16-2H3]Hexadecanoic acid, Hexadecanoic-16,16,16-d3 acid, Hexadecanoic acid-16,16,16-d3, Palmitic-16,16,16-d3 acid, Palmitic-ω-d3 acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])CCCCCCCCCCCCCCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 16,16,16-trideuteriohexadecanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 259.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 259.2591 |