Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido palmítico, 98 %
Código de producto. 10656584 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de fibra
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 KG
25 Kg
250 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10656584 250 g Frasco de plástico 250 GR
10295080 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10247353 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
15189173 25 kg Tambor de fibra 25 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10656584 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 129702500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.25€
    24.65€ / 250 g
    Ahorro 3.60€
    12% Descuento
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 57-10-3 | C16H32O2 | 256.43 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57-10-3
Fórmula molecular C16H32O2
Peso molecular (g/mol) 256.43
Número MDL MFCD00002747
Clave InChI IPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ácido palmítico, ácido cetílico, palmitato, ácido n-hexadecanoico, ácido hexadecílico, hidrofol, ácido n-hexadecoico, ácido 1-pentadecanecarboxílico, ácido palmítinico, ácido pentadecanecarboxílico
PubChem CID 985
ChEBI CHEBI:15756
Nombre IUPAC ácido hexadecanoico
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ácido palmítico
Acidez De 215 a 233 mg KOH/g
Punto de fusión De 59.0 °C a 63.0 °C
Color Blanco
Densidad 0.8500 g/ml
Punto de ebullición 351.5 °C
Temperatura de inflamación 206 °C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal CH3(CH2)14CO2H
Cantidad 250 g
Valor de saponificación De 216 a 224 mg KOH/g
Beilstein 02,IV,1157
Índice Merck 15,7097
Información de solubilidad Solubilidad en agua: insoluble. Otras solubilidades: soluble en alcohol caliente, éter y alcohol propílico
Viscosidad 7.8 mPa.s (70 °C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.42
Porcentaje de pureza 98 %
Forma física Escamas