Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido palmítico, 98 %
Código de producto. 10295080 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de fibra
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 KG
25 Kg
250 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10295080 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10656584 250 g Frasco de plástico 250 GR
10247353 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
15189173 25 kg Tambor de fibra 25 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10295080 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 129700010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.00€
    50.65€ / 1 Kg
    Ahorro 5.35€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 57-10-3 | C16H32O2 | 256.43 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57-10-3
Fórmula molecular C16H32O2
Peso molecular (g/mol) 256.43
Número MDL MFCD00002747
Clave InChI IPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo palmitic acid, cetylic acid, palmitate, n-hexadecanoic acid, hexadecylic acid, hydrofol, n-hexadecoic acid, 1-pentadecanecarboxylic acid, palmitinic acid, pentadecanecarboxylic acid
PubChem CID 985
ChEBI CHEBI:15756
Nombre IUPAC ácido hexadecanoico
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palmitic acid
Acidez 215 to 233mg KOH/g
Punto de fusión 59.0°C to 63.0°C
Color Blanco
Densidad 0.8500g/mL
Punto de ebullición 351.5°C
Temperatura de inflamación 206°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal CH3(CH2)14CO2H
Cantidad 1 kg
Valor de saponificación 216 to 224mg KOH/g
Beilstein 02,IV,1157
Índice Merck 15,7097
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hot alcohol, ether and propyl alcohol
Viscosidad 7.8 mPa.s (70°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.42
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Escamas