Learn More
Ácido palmítico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11419846
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10,000 g
2500 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10000 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11419846 500 g 500 g
11429846 2500 g 2500 g
11439846 10,000 g 10000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11419846 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20322.36
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
CAS: 57-10-3 | C16H32O2 | 256.43 g/mol
A saturated fatty acid. Palmitic acid is a saturated fatty acid used in hair care, cosmetics, soaps, paint, rubber, food, pharmaceuticals, animal feed and textiles. It is used to prepare sodium palmitate which is a natural additive in organic products. It is involved in the preparation of cetyl alcohol utilized in the preparation of detergents and cosmetics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Un ácido graso saturado. El ácido palmítico es un ácido graso saturado utilizado en el cuidado del cabello, cosméticos, jabones, pintura, caucho, alimentos, productos farmacéuticos, alimentación animal y textiles. Se utiliza para preparar palmitato sódico, que es un aditivo natural en productos orgánicos. Participa en la preparación de alcohol cetílico, utilizado en la preparación de detergentes y cosméticos.
Solubilidad
Soluble en alcohol caliente, acetona, benceno, éter etílico, acetato de amilo, alcohol propílico y cloroformo. Ligeramente soluble en alcohol frío y éter de petróleo. No soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, agentes reductores fuertes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57-10-3
Fórmula molecular C16H32O2
Peso molecular (g/mol) 256.43
Número MDL MFCD00002747
Clave InChI IPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo palmitic acid, cetylic acid, palmitate, n-hexadecanoic acid, hexadecylic acid, hydrofol, n-hexadecoic acid, 1-pentadecanecarboxylic acid, palmitinic acid, pentadecanecarboxylic acid
PubChem CID 985
ChEBI CHEBI:15756
Nombre IUPAC ácido hexadecanoico
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palmitic acid
Punto de fusión 62°C to 65°C
Densidad 0.853
Punto de ebullición 215°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación 206°C (402°F)
Olor Odorless
Fórmula lineal CH3(CH2)14COOH
Índice de refracción 1.4273
Cantidad 500 g
Beilstein 607489
Índice Merck 14,6996
Información de solubilidad Soluble in hot alcohol,acetone,benzene,ethyl ether,amyl acetate,propyl alcohol and chloroform. Slightly soluble in cold alcohol and petroleum ether. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.43
Porcentaje de pureza 95%