Learn More
Ácido palmítico, 95,2%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11448170 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Código de producto. Cantidad
11448170 100 g
1 options
Código de producto. 11448170 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210255380
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palmitic acid
CAS 57-10-3
Color Blanco
Densidad 0.853g/mL
Fórmula molecular C16H32O2
Número MDL MFCD00002747
Cantidad 100 g
Sinónimo palmitic acid, cetylic acid, palmitate, n-hexadecanoic acid, hexadecylic acid, hydrofol, n-hexadecoic acid, 1-pentadecanecarboxylic acid, palmitinic acid, pentadecanecarboxylic acid
Clave InChI IPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Nombre IUPAC ácido hexadecanoico
Peso molecular (g/mol) 256.43
PubChem CID 985
ChEBI CHEBI:15756
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.42
Porcentaje de pureza 95.2%
Forma física Polvo cristalino