Learn More
Ácido palmítico, Fisher Chemical
Código de producto. 11428702 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 GR
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11428702 500 g 500 GR
1 options
Código de producto. 11428702 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P/0280/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 57-10-3
Punto de fusión 59°C
Color Blanco
Punto de ebullición 351.5°C
Envase Jarra de plástico para polvo
Fórmula molecular C16H32O2
Número MDL MFCD00002747
Cantidad 500 g
Sinónimo palmitic acid, cetylic acid, palmitate, n-hexadecanoic acid, hexadecylic acid, hydrofol, n-hexadecoic acid, 1-pentadecanecarboxylic acid, palmitinic acid, pentadecanecarboxylic acid
Clave InChI IPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Nombre IUPAC ácido hexadecanoico
Peso molecular (g/mol) 256.43
PubChem CID 985
ChEBI CHEBI:15756
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.42g/mol
Forma física Sólido