Learn More
Ácido palmítico (1-13C, 99%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Palmitic Acid 1-13C |
| CAS | 57677-53-9 |
| Fórmula molecular | C1513CH32O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Hexadecanoic-1-13C Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i16+1 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCC[13C](=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (113C)hexadecanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 257.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 257.2436 |