Learn More
Ácido palmitelaídico, TRC
Código de producto. 30412957
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30412957 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30412957 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP144005250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palmitelaidic Acid
CAS 10030-73-6
Fórmula molecular C16 H30 O2
Cantidad 250 mg
Sinónimo 9-Hexadecenoic acid','(E)- (8CI), (9E)-9-Hexadecenoic acid, (E)-9-Hexadecenoic acid, (E)-Hexadec-9-enoic acid, 9-trans-Hexadecenoic acid, Palmitelaidic acid, trans-9-Hexadecenoic acid, trans-Palmitoleic acid, 9-Hexadecenoic acid','(9E)-, (E)-9-Hexadecenoic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C16H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h7-8H,2-6,9-15H2,1H3,(H,17,18)/b8-7+
SMILES CCCCCC\C=C\CCCCCCCC(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (E)-hexadec-9-enoico
Peso molecular (g/mol) 254.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.2246