Learn More
Sampling Systems™ Cuchillos para Palés con Mangos de Plástico
Código de producto. 15839591 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Longitud de la hoja (métrico):
100 mm
200 mm
300 mm
Anchura (métrico) de la hoja:
20 mm
30 mm
35 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud de la hoja (métrico) Anchura (métrico) de la hoja unitSize
15839591 100 mm 20 mm cada uno
15849591 200 mm 30 mm cada uno
15859591 300 mm 35 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15839591 Proveedor Sampling Systems™ N.º de proveedor A200100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estos Cuchillos para Palés tienen una hoja higiénica de acero inoxidable con un mango de PVC negro ergonómico.
  • Hoja de acero inoxidable con mango de PVC de plástico
  • Acabado satinado
  • Gama de tamaños disponibles
Especificaciones
Color Mango negro
Tipo de producto Cuchillo de Palés
Acabado Satinado
Longitud de la hoja (métrico) 100 mm
Anchura (métrico) de la hoja 20 mm
Material Acero inoxidable, plástico
Longitud (métrico) 190 mm