Learn More
Gilac™ Contenedor de palé con 3 corredores
Código de producto. 17988511
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
610 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
17988511 610 L cada uno
1 options
Código de producto. 17988511 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G124003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    722.39€
    477.88€ / paquete de 1
    Ahorro 244.51€
    33% Descuento
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
El contenedor de palés con 3 corredores es ideal para almacenar y transportar alimentos a granel. Adecuado para todas las necesidades industriales de procesamiento de alimentos.
  • Contenedor de palés multiusos ideal para almacenar y transportar alimentos a granel, adecuado para todas las necesidades industriales de procesamiento de alimentos.
  • Contenedor de palés de alta resistencia, fácil de integrar en sistemas automatizados, equipado con 4 ft
  • También disponible con 4 ft (G124002) y en amarillo, rojo, azul o verde bajo demanda.
  • Su función apilable garantiza ventajas de ahorro de espacio al transportar objetos vacíos.
  • Apilamiento seguro gracias a las esquinas redondeadas.
  • Capacidad de carga real: 450 kg
  • Capacidad de sobrecarga: 4.500 kg
Especificaciones
Capacidad (imperial) 161,1 gal
Capacidad (métrico) 610 L
Tipo de tapón Tapa
Color Gris
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Forma Rectangulares
Capacidad de carga (métrico) 450 kg
Tipo de producto Contenedor de palets
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 1200 x 1000 x 760 mm
Longitud (métrico) 1200 mm
Longitud (imperial) 47,2 in
Anchura (métrico) 1000 mm
Anchura (imperial) 39,4 in
Altura (métrico) 760 mm
Altura (imperial) 31,1 in