Learn More
Alambre de paladio, 0,25 mm de diámetro, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | Palladium |
| Color | Plata a gris |
| Aspecto | Silver gray wire |
| Densidad | 12.02g/cm3 at 20°C |
| Cantidad | 5 m |
| Olor | Odorless |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.9% (Metals basis) |
| Formulario | Alambre, ≈0,6 g/m |