Learn More
Solución estándar de paladio, para AAS, 1 mg/ml de Pd en 10 % de HCl, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10685642 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ML
500 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10685642 500 mL 500 ML
10472581 100 mL 100 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10685642 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 196175000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    181.00€
    168.00€ / 500 ml
    Ahorro 13.00€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7440-05-3 | Pd | 106.42 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para espectroscopía de adsorción atómica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palladium standard solution
Nombre de nota 1 mg/ml Pd in 10% HCl
Envase Frasco de plástico
CAS 7440-05-3, 7647-01-0, 7732-18-5
Densidad 1.0500g/mL
Gravedad específica 1.05
Forma física Solución
Fórmula molecular Pd
Concentración 997 to 1003 μg/mL of Pd (2+) in 10% HCl (20°C)
Número MDL MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
Color Marrón-Rojo
Punto de fusión -25.0°C
Punto de ebullición 107.0°C
Solubilidad Solubilidad en agua: soluble.
Clave InChI KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Pd]
Nombre IUPAC paladio
Peso molecular (g/mol) 106.42
PubChem CID 23938
Cantidad 500 mL
ChEBI CHEBI:33363
Grado AAS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Palladium atomic absorption standard solution
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.