Learn More
Bolo de paladio, 6,35 mm de diámetro x 12,7 mm de longitud, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15435035
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Pc.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15435035 1 Pc. cada uno
1 options
Código de producto. 15435035 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 046783.KG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palladium slug
Nombre de nota 6.35mm (0.25 in.) dia. x 12.7mm (0.50 in.) length
CAS 5-3-7440
Cantidad 1 Pc.
Olor Odorless
Peso ≈4.874g/slug
Formulario ≈ 4,874 g/bolo
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula molecular Pd
Número MDL MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
Sinónimo black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
Clave InChI KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Pd]
Nombre IUPAC paladio
Peso molecular (g/mol) 106.42
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
Porcentaje de pureza 99.95%