Learn More
Lámina de plata paladio, 0,025 mm de grosor, 99,9 % (base metálica sin Pt), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15483915
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Unit Size:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
15483915 50 x 50 mm cada uno
15473915 25 x 25 mm cada uno
15493915 100 x 100 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15483915 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 045003.FI
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Palladium Silver foil
Nombre de nota 0.025mm (0.001 in.) thick
Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. Pd:Ag; 77:23 wt%
Cantidad 50 x 50 mm
Olor Odorless
Peso ≈0.18g/25x25mm
Formulario Papel de aluminio
Notas del porcentaje del ensayo (Base metálica sin Pt)
Número MDL MFCD02091738
Porcentaje de pureza 99.9%