Learn More
Varilla de paladio, 6,35 mm de diámetro, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11307407
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mm
100 mm
Tamaño de la unidad:
100 mm
25 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11307407 25 mm 25 mm
11317407 100 mm 100 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11307407 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012557.DH
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 7440-05-3 | Pd | 106.42 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5-3-7440
Fórmula molecular Pd
Peso molecular (g/mol) 106.42
Número MDL MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
Clave InChI KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
Nombre IUPAC paladio
SMILES [Pd]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palladium rod
Nombre de nota 6.35mm (0.25 in.) dia.
Cantidad 25 mm
Olor Odorless
Peso ≈3.80g/cm
Formulario Varilla, ≈3,80 g/cm
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.95%