Learn More
Polvo de paladio, esférico, APS 0,5-1,7 micrómetros, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Palladium powder |
| Forma física | Polvo esférico, densidad batida 2,4-5,0 g/cm |
| Cantidad | 1 g |
| Olor | Odorless |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Densidad | Tap density: 2.4 to 5.0g/cm3 |
| Número UN | UN3089 |
| Porcentaje de pureza | 99.95% |