Learn More
Polvo de paladio, APS 0,35-0,8 micrómetros, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Palladium |
| Cantidad | 0.1 g |
| Olor | Odorless |
| Tamaño de partículas | APS 0.35 to 0.8 micron |
| Formulario | Polvo |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Número UN | UN3089 |
| Porcentaje de pureza | 99.95% |