Learn More
Polvo de paladio, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals, Premion™
Product Code. 11326887
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
5 x 5 g
Unit Size:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
11326887 1 g 1 g
11316887 5 g 5 g
11306887 5 x 5 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11326887 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 010788.03
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7440-05-3 | Pd | 106.42 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5-3-7440
Fórmula molecular Pd
Peso molecular (g/mol) 106.42
Número MDL MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
Clave InChI KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
Nombre IUPAC paladio
SMILES [Pd]
Specifications
Nombre del producto químico o material Palladium
Color Negro-gris
Aspecto Dark gray/black powder
Densidad 12.02g/cm3 at 20°C
Cantidad 1 g
Tamaño de malla -22 Mesh
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.995% (Metals basis)
Formulario Polvo