Learn More
Paladio sobre carbono (extensión del etiquetado: carga del 10 % en peso, carbono matriz, soporte seco), TRC
Código de producto. 30410634
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30410634 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30410634 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP1410752.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palladium
CAS 7440-05-3
Fórmula molecular Pd
Cantidad 2.5 g
Sinónimo Palladium on carbon, Palladium Black, Paladio, Palladium/carbon, Palladium, IG 0218A, MPP 030, MPP 050, MPP 080, P 50, P 50 (metal), Palladex 600, Palladium (nanoparticles), Palladium (powder), Palladium element, SFP 1001P, TCP 211
Fórmula InChI InChI=1S/Pd
SMILES [Pd]
Nombre IUPAC paladio
Peso molecular (g/mol) 106.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 105.9035