Learn More
Nitrato de paladio y nitrato de magnesio, solución modificadora de matriz, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Palladium nitrate & Magnesium nitrate Matrix Modifier Solution |
| Forma física | Líquido |
| Concentración | 0.075% Pd & 0.05% Mg(NO3)2 in 2% HNO3 |
| Número MDL | MFCD09910543 |
| Número UN | UN3264 |
| Cantidad | 250 mL |
| Grado | Specpure |