Learn More
Trimetilacetato de paladio(II), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15442747
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
15442747 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15442747 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 046685.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palladium(II) trimethylacetate
Punto de fusión 230°C to 232°C
CAS 106224-36-6
Color Naranja
Forma física Sólido
Cantidad 1 g
Fórmula molecular C10H18O4Pd
Fórmula lineal [(CH3)3CCO2]2Pd
Número MDL MFCD16038138
Sinónimo palladium pivalate, palladium ii pivalate, palladium ii trimethylacetate, acmc-20ajzo, palladium 11 pivalate, palladium 2+ dipivalate, dipivalic acid palladium ii salt, palladium 2+ ion dipivalate, palladium 2+ bis 2,2-dimethylpropanoate
Información de solubilidad Soluble in ethyl acetate,methanol,chloroform,tetrahydrofuran and 1,4-dioxane. Insoluble in water.
Clave InChI PAGZTSLSNQZYEV-UHFFFAOYSA-L
SMILES CC(C)(C)C(=O)[O-].CC(C)(C)C(=O)[O-].[Pd+2]
Nombre IUPAC 2,2-dimetilpropanoato;paladio(2+)
Peso molecular (g/mol) 308.67
PubChem CID 24905427
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.67