Learn More
Trifluoroacetato de paladio (II), TRC
Código de producto. 30413473
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30413473 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30413473 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP1411551G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Palladium(II) Trifluoroacetate
CAS 42196-31-6
Fórmula molecular 2(C2 H F3 O2 ) . Pd
Cantidad 1 g
Sinónimo Palladium Bis(2,2,2-trifluoroacetate), Palladium Bis(trifluoroacetate), Palladium Trifluoroacetate, Trifluoroacetic Acid palladium(2+) Salt Trifluoroacetic Acid Palladium(II) Salt
Fórmula InChI InChI=1S/2C2HF3O2.Pd/c2*3-2(4,5)1(6)7;/h2*(H,6,7);
SMILES O=C(C(F)(F)F)O.O=C(C(F)(F)F)O.[Pd]
Nombre IUPAC Trifluoroacetato de paladio (II)
Peso molecular (g/mol) 334.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 333.88