Learn More
Trifluoroacetato de paladio(II), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10782954 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10782954 5 g Frasco de vidrio 5 g
10247760 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10782954 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 317020050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 42196-31-6 | C4F6O4Pd | 332.45 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42196-31-6
Fórmula molecular C4F6O4Pd
Peso molecular (g/mol) 332.45
Número MDL MFCD00013204
Clave InChI PBDBXAQKXCXZCJ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo palladium ii trifluoroacetate, palladium ii 2,2,2-trifluoroacetate, palladium 2+ ion ditrifluoroacetate, palladium trifluoroacetate, palladium 2+ ditrifluoroacetate, trifluoroacetic acid palladium ii salt, bis 2,2,2-trifluoroacetoxy palladium, acmc-209jo7, ksc235m3d
PubChem CID 2733347
Nombre IUPAC paladio(2+);2,2,2-trifluoroacetato
SMILES [Pd++].[O-]C(=O)C(F)(F)F.[O-]C(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palladium(II) trifluoroacetate
Punto de fusión 210°C
Color Azul a azul verdoso
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 30.9 to 33.2% (Pd)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CF3CO2)2Pd
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.44
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Cristales o polvo de cristalina