Learn More
Trifluoroacetato de paladio(II), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11358238
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11358238 1 g 1 g
11368238 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11358238 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039448.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 42196-31-6 | C4F6O4Pd | 332.45 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42196-31-6
Fórmula molecular C4F6O4Pd
Peso molecular (g/mol) 332.45
Número MDL MFCD00013204
Clave InChI PBDBXAQKXCXZCJ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo palladium ii trifluoroacetate, palladium ii 2,2,2-trifluoroacetate, palladium 2+ ion ditrifluoroacetate, palladium trifluoroacetate, palladium 2+ ditrifluoroacetate, trifluoroacetic acid palladium ii salt, bis 2,2,2-trifluoroacetoxy palladium, acmc-209jo7, ksc235m3d
PubChem CID 2733347
SMILES [Pd++].[O-]C(=O)C(F)(F)F.[O-]C(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palladium(II) trifluoroacetate
Punto de fusión 210°C (decomposition)
Color Marrón
Forma física Polvo
Cantidad 1 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Información de solubilidad Soluble in diethyl ether and acetone. Insoluble in benzene,chloroform and trifluoroacetic acid.
Nombre IUPAC paladio(2+);2,2,2-trifluoroacetato
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.44
Sensibilidad Hygroscopic
Aspecto Brown powder