Learn More
Sulfuro de paladio(II), 99 % (base metálica), Pd 72 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11307507
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11307507 1 g 1 g
11397497 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11307507 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012674.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 12125-22-3 | PdS | 138.48 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12125-22-3
Fórmula molecular PdS
Peso molecular (g/mol) 138.48
Número MDL MFCD00016285
Clave InChI FEWBURNPAYHODO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo palladium ii sulfide, palladium sulphide, palladium monosulphide, palladium sulfide, acmc-20ajzj, palladium sulfide,, palladium ii sulfide trace metals basis
PubChem CID 82926
SMILES [S--].[Pd++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palladium(II) sulfide
Punto de fusión 950°C (decomposition)
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 1 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Información de solubilidad Insoluble in water.
Nombre IUPAC Sulfanilidenepaladio
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.46
Porcentaje de pureza 99%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 72% min.
Olor Sulphurous
Densidad 6.60 g/mL