Learn More
Sulfato de paladio(II) dihidrato, Premion™, 99,95 % (base metálica), Pd 44,1 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11386538
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
5 g
Tamaño de la unidad:
0.25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11386538 5 g 5 g
11376538 0.25 g 0.25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11386538 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012165.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13444-98-9
Fórmula molecular H4O6PdS
Peso molecular (g/mol) 238.51
Número MDL MFCD00011173
Clave InChI TWIRRPLUAGEFNJ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo palladium ii sulfate dihydrate, palladium ii sulfate dihydrate, premion, palladium sulfate dihydrate, so4.pd.2h2o, palladium 2+ sulfate dihydrate, palladium 2+ dihydrate sulfate, palladium 2+ sulfate-water 1/1/2, palladium 2+ ion dihydrate sulfate, palladium ii sulfate dihydrate metals basis
PubChem CID 22042048
Nombre IUPAC paladio(2+);sulfato;dihidrato
SMILES O.O.[Pd++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palladium(II) sulfate dihydrate
Punto de fusión (decomposition)
Color Marrón a rojo
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal PdSO4·2H2O
Número UN UN3260
Información de solubilidad Soluble in cold water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.51 (202.48 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.95%
Grado Premion
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 44.1% min.
Sensibilidad Hygroscopic