Learn More
Palladium(II) nitrate, solution, Pd 12-16% w/w (cont. Pd), Thermo Scientific™
Código de producto. 11400421
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11400421 1 g 1 g
11480411 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11400421 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041647.NH
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10102-05-3
Fórmula molecular N2O6Pd
Peso molecular (g/mol) 230.43
Número MDL MFCD00011169
Clave InChI GPNDARIEYHPYAY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo palladium nitrate, palladium ii nitrate, palladous nitrate, palladium dinitrate, unii-5g27lbz05u, nitric acid, palladium 2+ salt, hydrogen tetranitropalladate ii, palladium 2+ dinitrate, palladiumdinitrate
PubChem CID 24932
Nombre IUPAC paladio(2+);dinitrato
SMILES [Pd++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palladium(II) nitrate
Color Marrón a naranja
Nombre de nota Solution
Número UN UN3264
Concentración Pd 12 to 16% w/w (cont. Pd)
Información de solubilidad Soluble in water,nitric acid.
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.43
Cantidad 1 g
Forma física Líquido