Learn More
Solución de nitrato de paladio (II), Pd al 10 % p/p (cont. Pd), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11480290
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11480290 1 g 1 g
11460290 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11480290 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012621.NH
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 10102-05-3 | N2O6Pd | 230.43 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10102-05-3
Fórmula molecular N2O6Pd
Peso molecular (g/mol) 230.43
Número MDL MFCD00011169
Clave InChI GPNDARIEYHPYAY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo palladium nitrate, palladium ii nitrate, palladous nitrate, palladium dinitrate, unii-5g27lbz05u, nitric acid, palladium 2+ salt, hydrogen tetranitropalladate ii, palladium 2+ dinitrate, palladiumdinitrate
PubChem CID 24932
Nombre IUPAC paladio(2+);dinitrato
SMILES [Pd++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palladium(II) nitrate
Color Marrón a naranja
Nombre de nota Solution
Concentración Pd 10% w/w (cont. Pd)
Cantidad 1 g
Número UN UN3264
Forma física Líquido
Información de solubilidad Miscible with water and dilute nitric acid.
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.43