Learn More
Nitrato de paladio(II) hidrato, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Palladium(II) nitrate hydrate |
| Color | Negro-marrón |
| Forma física | Crystals |
| Cantidad | 1 g |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | Pd(NO3)2·xH2O |
| Nombre IUPAC | paladio(2+);dinitrato;hidrato |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 230.43 |
Seguridad y manipulación
- Palladium(II) nitrate hydrate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Sólido comburente Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.