Learn More
Yoduro de paladio(II), Premion™, 99,998 % (base metálica), Pd 29 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11334738
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11334738 10 g 10 g
11324738 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11334738 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043084.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7790-38-7 | I2Pd | 360.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7790-38-7
Fórmula molecular I2Pd
Peso molecular (g/mol) 360.23
Número MDL MFCD00011171
Clave InChI HNNUTDROYPGBMR-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC palladium(2+) diiodide
SMILES [Pd++].[I-].[I-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palladium (II) iodide
Punto de fusión 350°C (decomposition)
Color Negro
Forma física Polvo
Cantidad 10 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Información de solubilidad Insoluble in H2O and organic solvents. Insoluble in diluted nitric acid and hydrochloric acid. Slightly soluble in hydriodic acid and hot concentrated nitric acid. Soluble in ammonia and methyl acetate.
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.23
Porcentaje de pureza 99.998%
Grado Premion
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 29% min
Densidad 6.003 g/mL