Learn More
Cloruro de paladio (II), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Palladium (II) Chloride |
| CAS | 7647-10-1 |
| Fórmula molecular | PdCl2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Dichloropalladium, Enplate Activator 440, NSC 146183, Niklad 262, Palladium Dichloride, Palladous Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2ClH.Pd/h2*1H;/q;;+2/p-2 |
| SMILES | Cl[Pd]Cl |
| Nombre IUPAC | dicloropaladio |
| Peso molecular (g/mol) | 177.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 175.8412 |