Learn More
Solución de cloruro de paladio (II), Pd 9,0-11,0 % p/p (cont. Pd), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11410300
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11410300 1 g 1 g
11420300 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11410300 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012623.NH
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7647-10-1 | Cl2Pd | 177.32 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7647-10-1
Fórmula molecular Cl2Pd
Peso molecular (g/mol) 177.32
Número MDL MFCD00003558
Clave InChI PIBWKRNGBLPSSY-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo palladium chloride, palladium ii chloride, palladium dichloride, palladous chloride, pdcl2, palladium 2+ chloride, palladium chloride pdcl2, enplate activator 440
PubChem CID 24290
ChEBI CHEBI:53434
Nombre IUPAC dicloropaladio
SMILES [Cl-].[Cl-].[Pd++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palladium(II) chloride
Color Marrón
Nombre de nota Solution
Número UN UN3264
Concentración Pd 9.0 to 11.0% w/w (cont. Pd)
Información de solubilidad Miscible with water,organic solvents and hydrochloric acid.
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.31
Olor Acidic
Cantidad 1 g
Forma física Líquido