Learn More
Alfa Aesar™ Palladium(II) chloride, solution, Pd 20-25% w/w (cont. Pd), Thermo Scientific™
Código de producto. 11470241
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11470241 1 g 1 g
11460241 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11470241
Marca: Alfa Aesar™ 040019.NH
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7647-10-1
Fórmula molecular Cl2Pd
Peso molecular (g/mol) 177.32
Número MDL MFCD00003558
Clave InChI PIBWKRNGBLPSSY-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo palladium chloride, palladium ii chloride, palladium dichloride, palladous chloride, pdcl2, palladium 2+ chloride, palladium chloride pdcl2, enplate activator 440
PubChem CID 24290
ChEBI CHEBI:53434
Nombre IUPAC dicloropaladio
SMILES [Cl-].[Cl-].[Pd++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palladium(II) chloride Solution
Color Marrón
Número UN UN3264
Concentración Pd 20 to 25% w/w (cont. Pd)
Información de solubilidad Soluble in aqueous metal halides,water,acetone,alcohol,hydrobromic acid and hydrochloric acid.
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.31
Cantidad 1 g
Forma física Líquido