Learn More
Cloruro de paladio(II), 99,9 % (base metálica), Pd 59,5 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11381658
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
0.50 g
10 g
2 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11381658 2 g 2 g
11391658 0.5 g 0.50 g
11361658 10 g 10 g
11371658 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11381658 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011034.04
Solicitar formato a granel o personalizado
Para su uso como precursor del catalizador
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7647-10-1
Fórmula molecular Cl2Pd
Peso molecular (g/mol) 177.32
Número MDL MFCD00003558
Clave InChI PIBWKRNGBLPSSY-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 24290
ChEBI CHEBI:53434
SMILES [Cl-].[Cl-].[Pd++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palladium(II) chloride
Punto de fusión 675°C (decomposition)
Color Rojo a marrón
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 2 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (metals basis)
Sinónimo palladium chloride, palladium ii chloride, palladium dichloride, palladous chloride, pdcl2, palladium 2+ chloride, palladium chloride pdcl2, enplate activator 440
Información de solubilidad Soluble in dilute mineral acids,aqueous metal halides.Soluble in cold water,organic solvents and hydrochloric acid.
Nombre IUPAC dicloropaladio
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.31
Olor Odorless
Aspecto Red-brown powder
Densidad 4 g/cm3 at 20°C