Learn More
Bromuro de paladio(II), Premion™, 99,998 % (base metálica), Pd 39,5 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11320288
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11320288 1 g 1 g
11310288 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11320288 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043697.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13444-94-5 | Br2Pd | 266.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13444-94-5
Fórmula molecular Br2Pd
Peso molecular (g/mol) 266.23
Número MDL MFCD00011170
Clave InChI INIOZDBICVTGEO-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo palladium ii bromide, palladium bromide, palladium bromide pdbr2, palladous bromide, palladium ii bromide, premion, palladium 2+ dibromide, pdbr2, palladiumbromide, palladiumbromide pdbr2
PubChem CID 83469
Nombre IUPAC dibromopaladio
SMILES [Br-].[Br-].[Pd++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palladium (II) bromide
Punto de fusión (decomposition)
Color Negro
Forma física Polvo
Cantidad 1 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in hydrogen bromide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.22
Porcentaje de pureza 99.998%
Grado Premion
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 39.5% min