Learn More
Acetilacetonato de paladio (II), TRC
Código de producto. 30415907
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30415907 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30415907 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP5780151G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Palladium(II) Acetylacetonate
CAS 14024-61-4
Fórmula molecular 2 C5 H7 O2 . Pd
Cantidad 1 g
Sinónimo (SP-4-1)-Bis(2,4-pentanedionato-κO2,κO4)palladium, Bis(2,4-pentanedionato)palladium, Bis(2,4-pentanedionato-κO,κO')palladium, Bis(acetylacetonato)palladium, Bis(acetylacetonato)palladium(II), NSC 187660, Palladium Acetylacetonate, Palladium bis(2,4-pentanedionate), Palladium Bis(acetoacetonate), Palladium Bis(acetylacetonate), Palladium(II) Acetylacetonate, Pd (II) Diacetylacetonate, Bis(2,4-pentanedionato-κO,κO')-','(SP-4-1)-Palladium','Bis(2,4-pentanedionato)-palladium
Fórmula InChI InChI=1S/2C5H7O2.Pd/c2*1-4(6)3-5(2)7;/h2*3H,1-2H3;/q2*-1;+2
SMILES [Pd+2].CC(=O)[CH-]C(=O)C.CC(=O)[CH-]C(=O)C
Nombre IUPAC paladio(2+);pentano-2,4-diona
Peso molecular (g/mol) 304.636
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.993
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.