Learn More
Acetilacetonato de paladio (II), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Palladium(II) Acetylacetonate |
| CAS | 14024-61-4 |
| Fórmula molecular | 2 C5 H7 O2 . Pd |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | (SP-4-1)-Bis(2,4-pentanedionato-κO2,κO4)palladium, Bis(2,4-pentanedionato)palladium, Bis(2,4-pentanedionato-κO,κO')palladium, Bis(acetylacetonato)palladium, Bis(acetylacetonato)palladium(II), NSC 187660, Palladium Acetylacetonate, Palladium bis(2,4-pentanedionate), Palladium Bis(acetoacetonate), Palladium Bis(acetylacetonate), Palladium(II) Acetylacetonate, Pd (II) Diacetylacetonate, Bis(2,4-pentanedionato-κO,κO')-','(SP-4-1)-Palladium','Bis(2,4-pentanedionato)-palladium |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C5H7O2.Pd/c2*1-4(6)3-5(2)7;/h2*3H,1-2H3;/q2*-1;+2 |
| SMILES | [Pd+2].CC(=O)[CH-]C(=O)C.CC(=O)[CH-]C(=O)C |
| Nombre IUPAC | paladio(2+);pentano-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 304.636 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 303.993 |